4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12982-1G OR12982-250MG
APOSOR12982-1GEA 30.8 EUR
APOSOR12982-1G APOSOR12982-250MG
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16988629
CAS nummer: 50461-59-1