Cyclopentanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12994-1G OR12994-5G OR12994-25G
APOSOR12994-1GEA 95 EUR
APOSOR12994-1G APOSOR12994-5G APOSOR12994-25G
Cyclopentanesulphonyl chloride
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formule: C₅H₉ClO₂S
Dichtheid: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117774
CAS nummer: 26394-17-2
UN: 3265
ADR: 8,II