Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 35.1 EUR
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156148
CAS nummer: 6436-59-5