(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 33.7 EUR
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Smeltpunt: 127…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016834
CAS nummer: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4