Picolinamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃
Smeltpunt: 145…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052271
CAS nummer: 51285-26-8