3-Bromo-2-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-picoline
OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 58.4 EUR
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Bromo-2-methylpyridine
3-Bromo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Kookpunt: 65…67 °C/10mmHg
Dichtheid: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191224
CAS nummer: 38749-79-0