1-Bromo-4-propylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 39.5 EUR
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Bromo-4-propylbenzene
1-Bromo-4-propylbenzene
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199.09 g/mol
Kookpunt: 225 °C
Smeltpunt: -41.5
Dichtheid: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012456
CAS nummer: 588-93-2