4-Chlorophenyl chloroformate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13039-5G OR13039-100G OR13039-25G
APOSOR13039-5GEA 51.2 EUR
APOSOR13039-5G APOSOR13039-100G APOSOR13039-25G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 100…102 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000638
CAS nummer: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II