2,3-Dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 49.7 EUR
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dichloropyridine
2,3-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Smeltpunt: 64…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006229
CAS nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable