3-Iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13049-100G OR13049-25G
APOSOR13049-100GEA 96.4 EUR
APOSOR13049-100G APOSOR13049-25G
3-Iodopyridine
3-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00023553
CAS nummer: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6