Chromone-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1305-100G OR1305-25G
APOSOR1305-100GEA 180 EUR
APOSOR1305-100G APOSOR1305-25G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014667
CAS nummer: 17422-74-1