4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G OR13050-25G OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA 22 EUR
APOSOR13050-1G APOSOR13050-25G APOSOR13050-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Smeltpunt: 165…171 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093721
CAS nummer: 214360-73-3