4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13053-1G OR13053-5G
APOSOR13053-1GEA 60 EUR
APOSOR13053-1G APOSOR13053-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₃
Smeltpunt: 261…264 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085738
CAS nummer: 13252-83-0