2,6-Dichloor(thiobenzamide) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 43.8 EUR
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Dichloor(thiobenzamide) 98%
2,6-Dichloor(thiobenzamide)
Formule: C₇H₅Cl₂NS
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053523
CAS nummer: 1918-13-4