1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
OR13056-25G OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-25GEA 128 EUR
APOSOR13056-25G APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155065
CAS nummer: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III