1-Bromo-4-ethylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Bromophenyl)ethane
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 32.2 EUR
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Bromo-4-ethylbenzene
1-Bromo-4-ethylbenzene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 203…204 °C
Dichtheid: 1,341 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000111
CAS nummer: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8