Methyl-5-bromopicolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13058-5G OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA 24.9 EUR
APOSOR13058-5G APOSOR13058-1G
Methyl-5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 99…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112493
CAS nummer: 29682-15-3