(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13061-5G OR13061-1G OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA 27.8 EUR
APOSOR13061-5G APOSOR13061-1G APOSOR13061-10G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035597
CAS nummer: 88139-91-7