2,5-Dibromo-3-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13063-100G OR13063-25G
APOSOR13063-100GEA 60 EUR
APOSOR13063-100G APOSOR13063-25G
2,5-Dibromo-3-picoline
2,5-Dibromo-3-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
Smeltpunt: 43…47 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093085
CAS nummer: 3430-18-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III