4-Amino-2-bromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13064-25G OR13064-5G OR13064-100G
APOSOR13064-25GEA 90.6 EUR
APOSOR13064-25G APOSOR13064-5G APOSOR13064-100G
4-Amino-2-bromopyridine
4-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Smeltpunt: 92…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646061
CAS nummer: 7598-35-8