3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1308-1G OR1308-5G OR1308-250MG
APOSOR1308-1GEA 70.1 EUR
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G APOSOR1308-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₅H₆ClNO
Kookpunt: 93 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221166
CAS nummer: 35166-37-1
UN: 3265
ADR: 8,III