4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Methoxyphenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR1309-1G OR1309-5G
APOSOR1309-1GEA 114 EUR
APOSOR1309-1G APOSOR1309-5G
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₂
Smeltpunt: 251…254 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114817
CAS nummer: 25519-82-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III