Bis(4-bromophenyl)acetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 22 EUR
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336.03 g/mol
Smeltpunt: 183…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00185147
CAS nummer: 2789-89-1