1,4-Diethynylbenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13101-1G OR13101-5G OR13101-10G
APOSOR13101-1GEA 40.9 EUR
APOSOR13101-1G APOSOR13101-5G APOSOR13101-10G
1,4-Diethynylbenzene 97%
1,4-Diethynylbenzene
Formule: C₁₀H₆
Smeltpunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078375
CAS nummer: 935-14-8