4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13107-1G OR13107-5G OR13107-25G
APOSOR13107-1GEA 22 EUR
APOSOR13107-1G APOSOR13107-5G APOSOR13107-25G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClNO₄
Smeltpunt: 275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258950
CAS nummer: 151169-67-4