(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13108-1G OR13108-250MG
APOSOR13108-1GEA 201 EUR
APOSOR13108-1G APOSOR13108-250MG
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Formule: C₇H₉BClNO₂
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115645
CAS nummer: 117098-93-8