4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 95 EUR
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318119
CAS nummer: 166316-48-9