2,2'-Bithiophene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 61.4 EUR
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophene 99%
2,2'-Bithiophene
Formule: C₈H₆S₂
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 32…33 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005414
CAS nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2