1-Cyclohexenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13115-1G OR13115-5G OR13115-25G
APOSOR13115-1GEA 22 EUR
APOSOR13115-1G APOSOR13115-5G APOSOR13115-25G
1-Cyclohexenylboronic acid
1-Cyclohexenylboronic acid
Formule: C₆H₁₁BO₂
Smeltpunt: 165 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02179497
CAS nummer: 89490-05-1