2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR13117-250MG
OR13117-1G
OR13117-5G
APOSOR13117-250MGEA
117
EUR
APOSOR13117-250MG
APOSOR13117-1G
APOSOR13117-5G
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Formule:
C₇H₆BNO₄ Smeltpunt: 176…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115657 CAS nummer: 118803-40-0 |