2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13119-1G OR13119-5G
APOSOR13119-1GEA 24.6 EUR
APOSOR13119-1G APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
Smeltpunt: 104…108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02684318
CAS nummer: 313545-44-7