5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13120-250MG OR13120-5G OR13120-25G
APOSOR13120-250MGEA 0 EUR
APOSOR13120-250MG APOSOR13120-5G APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
Smeltpunt: 120…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427055
CAS nummer: 352534-86-2