3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(tert-Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR13122-1G OR13122-5G
APOSOR13122-1GEA 117 EUR
APOSOR13122-1G APOSOR13122-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Smeltpunt: 120…126 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115693
CAS nummer: 183158-30-7