4-Benzyloxyindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13129-5G OR13129-25G OR13129-1G
APOSOR13129-5GEA 39.5 EUR
APOSOR13129-5G APOSOR13129-25G APOSOR13129-1G
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
Smeltpunt: 57…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047200
CAS nummer: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0