6-Cyanonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 110 EUR
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
Smeltpunt: 187…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318135
CAS nummer: 70165-31-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable