1,3-Dibromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 29.2 EUR
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibromobenzene 98%
1,3-Dibromobenzene
Formule: C₆H₄Br₂
Kookpunt: 218…220 °C
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000078
CAS nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2