Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 58.4 EUR
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Kookpunt: 168…170 °C/22mmHg
Smeltpunt: 66…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007837
CAS nummer: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4