2-Bromobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 24.9 EUR
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldehyde
2-Bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO
Kookpunt: 228…230 °C
Smeltpunt: 16…21 °C
Dichtheid: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003300
CAS nummer: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2