5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-250MGEA 73 EUR
APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃S₂
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00448333
CAS nummer: 299442-42-5