N-(4-Pyridyl)thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1315-1G OR1315-5G
APOSOR1315-1GEA 46.8 EUR
APOSOR1315-1G APOSOR1315-5G
N-(4-Pyridyl)thiourea
N-(4-Pyridyl)thiourea
Formule: C₆H₇N₃S
Smeltpunt: 181…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068177
CAS nummer: 164670-44-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III