3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 338 EUR
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₄
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168684
CAS nummer: 14939-91-4