3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13152-1G OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA 89.2 EUR
APOSOR13152-1G APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Smeltpunt: 114…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00736661
CAS nummer: 77124-20-0