Piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 65.8 EUR
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazine 97%
Piperazine
Formule: C₄H₁₀N₂
Kookpunt: 145…148 °C
Smeltpunt: 108…113 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005953
CAS nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III