3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13161-1G OR13161-5G
APOSOR13161-1GEA 163 EUR
APOSOR13161-1G APOSOR13161-5G
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₄
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115648
CAS nummer: 833472-82-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable