3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 226 EUR
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Smeltpunt: 166…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115649
CAS nummer: 693803-17-7