3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13163-1G OR13163-5G OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA 76 EUR
APOSOR13163-1G APOSOR13163-5G APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₇BClNO₂·HCl
Smeltpunt: 278…288 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115643
CAS nummer: 850568-45-5