1-Cycloheptenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR13164-1G OR13164-250MG
APOSOR13164-1GEA 1030 EUR
APOSOR13164-1G APOSOR13164-250MG
1-Cycloheptenylboronic acid 97%
1-Cycloheptenylboronic acid
Formule: C₇H₁₃BO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04115655
CAS nummer: 835882-35-4