3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(3-Boronophenyl)acrylic acid, 3-(2-Carboxyvinyl)benzeneboronic acid
OR13173-1G OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA 80.4 EUR
APOSOR13173-1G APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BO₄
Smeltpunt: 218 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01075738
CAS nummer: 216144-91-1