4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 121 EUR
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 160…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03011525
CAS nummer: 81282-82-8