4-Hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13187-1KG OR13187-500G OR13187-5KG
APOSOR13187-1KGEA 46.8 EUR
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-500G APOSOR13187-5KG
4-Hydroxybenzaldehyde
4-Hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₂
Kookpunt: 191 °C/50mmHg
Smeltpunt: 112…116 °C
Dichtheid: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006939
CAS nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1